03-0745
Benzaldehyde
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinónimos:
Bitter almond
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
4 mmHg ( 45 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
374 °F
lim. expl.
1.4 %, 20 °F
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
densidad
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?