01-5610
Aniline
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
3.22 (185 °C, vs air)
presión de vapor
0.7 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1139 °F
lim. expl.
11 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.586 (lit.)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Clave InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?