01-0492
Acetona
for residue analysis, ≥99.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
for residue analysis
Agency
JIS 1000
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
lim. expl.
13.2 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?