Merck
ENDOGLUS-RO
Roche
Endoproteinasa Glu-C Calidad para secuenciación
from Staphylococcus aureus V8
Sinónimos:
proteasa
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
UNSPSC Code:
12352204
biological source
Staphylococcus aureus (V8)
form
lyophilized (salt-free)
lyophilized
specific activity
≥15 units/mg protein
mol wt
Mr 27 kDa
packaging
pkg of 3 × 50 μg (11047817001)
pkg of 50 μg (11420399001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
4.0-7.8
storage temp.
2-8°C
General description
La endoproteinasa Glu-C de grado de secuenciación es una serín proteasa aislada de Staphylococcus aureus V8 como una proteasa muy purificada y específica. Los inhibidores de la endoproteinasa Glu-C son el DFP, la α2-macroglobulina y la TLCK.
Specificity
Proteasa de serina que hidroliza con mucha especificidad los enlaces peptídicos del lado carboxílico de la Glu (en tampón de bicarbonato de amonio, pH 7,8, o tampón de acetato de amonio, pH 4,0) La especificidad de la endoproteinasa Glu-C de grado de secuenciación se verifica con la cadena B de la insulina oxidada (insulina Box) como sustrato. Se incuban elevadas concentraciones de endoproteinasa Glu-C, grado de secuenciación, (1 parte por peso de enzima con 10 partes por peso de insulina Box) para detectar trazas de impurezas, por ejemplo, proteasas contaminantes.
Inactivación por calor: La mayoría de las proteasas de grado de secuenciación se detienen mediante ebullición durante 5 minutos.
Application
Utilice la endoproteinasa Glu-C grado de secuenciación para análisis de la estructura proteica y para análisis de secuencias.
Features and Benefits
Carece de impurezas que puedan interferir en la separación de los péptidos en RP HPLC.
Preparation Note
Concentración de trabajo: de 1/100 a 1/20 (p/p)
Con una cantidad mínima de 1 a 5 μg de insulina Box, pueden detectarse niveles suficientes utilizando la columna Aquapore RUP 300, 4,6 x 100 nm, 7 μm.
Disolución de trabajo: Se recomienda el agua bidestilada como disolvente.
No se han comprobado otros disolventes distintos del agua; Roche recomienda utilizar Hepes 50 mM, pH 7,8.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de +2°C a +8°C durante 1-2 días.
Estabilidad: Entre +2 y +8°C dentro del intervalo de especificación durante 12 meses; conservado en seco.
Reconstitution
La endoproteinasa Glu-C grado de secuenciación liofilizada se reconstituye en agua bidestilada. Para evitar la autólisis, la temperatura de incubación no debe superar los 25 °C.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Chen Li et al.
mAbs, 5(4), 565-575 (2013-06-12)
In developing biosimilar or biobetter products, comparability to the reference product is required to claim similar integrity or intended purpose. In this work, an anti-CD20 monoclonal antibody developed using RNA interference to decrease core fucosylation (RNAi-mediated) was comprehensively characterized by
Daniel Kolarich et al.
Nature protocols, 7(7), 1285-1298 (2012-06-09)
The comprehensive analysis of protein glycosylation is a major requirement for understanding glycoprotein function in biological systems, and is a prerequisite for producing recombinant glycoprotein therapeutics. This protocol describes workflows for the characterization of glycopeptides and their site-specific heterogeneity, showing