Merck
11585614910
Roche
Kit iniciador de detección y marcaje de ADN DIG-High Prime
greener alternative
sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay), sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
Sinónimos:
Sistema DIG, etiquetado de adn
About This Item
UNSPSC Code:
41105500
usage
sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay)
sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
Quality Level
manufacturer/tradename
Roche
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
El kit II de marcaje de ADN DIG-High Prime e iniciador de la detección es un cómodo kit para el marcaje aleatorio de cebadores de plantillas de ADN con digoxigenina (DIG)-11-trifosfato de desoxiuridina (dUTP), lábil a álcalis y detección quimioluminiscente de los híbridos marcados con DIG. Este kit se creó teniendo en cuenta la comodidad, al ofrecer CSPD listo para usar suministrado con un dispositivo de goteo para fácil aplicación, disolución bloqueante ya preparada y gránulos DIG Easy Hyb. La mezcla DIG-High Prime incluye el fragmento enzimático Klenow estabilizado, nucleótidos, cebadores y tampón de reacción, todo en un cómodo reactivo.
Estamos comprometidos a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto está diseñado como un compuesto químico más seguro.  El sistema DIG se estableció como una alternativa sensible y rentable al uso de radiactividad para el marcaje y la detección de los ácidos nucleicos. En muchas publicaciones se demuestra la versatilidad del sistema DIG, por lo que el radiomarcaje ya no es la única opción de marcaje del ADN para hibridación.
Application
El kit II de marcaje de ADN DIG-High Prime e iniciador de la detección se ha utilizado en una variedad de técnicas de hibridación:
  • en inmunotransferencias de Southern
  • en inmunotransferencias Northern
  • en inmunotransferencia por puntos (dot blot)
  • en hibridaciones de colonias y en placa
  • para todos los tipos de hibridación en filtro
  • para la detección de una copia única de un gen en el ADN genómico total, incluso de organismos de gran complejidad, por ejemplo, el ser humano, la cebada y el trigo
Packaging
1 kit que contiene 7 componentes.
Principle
En el kit II de marcaje de ADN DIG-High Prime e iniciador de la detección se utiliza digoxigenina (DIG), un hapteno esteroide, para marcar sondas de ADN para hibridación y posterior detección con quimioluminiscencia mediante enzimoinmunoanálisis. El método de marcaje «aleatorio de cebadores» de ADN desarrollado originalmente por Feinberg y Vogelstein se basa en la hibridación de oligonucleótidos de todas las secuencias posibles con el ADN desnaturalizado que va a marcarse. El ADN de entrada sirve únicamente como plantilla para la síntesis del ADN marcado, y no es degradado durante la reacción, lo que hace posible marcar cantidades mínimas de ADN (10 ng) con este método. La cadena de ADN complementaria es sintetizada por el fragmento Klenow de la polimerasa utilizando los 3′-OH terminales de los oligonucleótidos aleatorios como cebadores. Los trifosfatos de desoxirribonucleósidos modificados, marcados con la digoxigenina presente en la reacción, se incorporan en la cadena de ADN complementaria recién sintetizada.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • DIG-High Prime 5x concentrated
  • DIG-labeled Control DNA, pBR328 (linearized with Bam HI) 5 μg/ml
  • DNA Dilution Buffer
  • Anti-Digoxigenin-AP Conjugate antibody
  • CSPD ready-to-use
  • Blocking Solution 10x concentrated
  • DIG Easy Hyb Granules
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Artículos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.