11444646001
Roche
Uracilo-ADN-glucosilasa
recombinant from E. coli K 12
Sinónimos:
PCR, UDG
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
solution
envase
pkg of 100 U
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
1000 U/mL
técnicas
PCR: suitable
mutagenesis: suitable
color
colorless
pH
7.9-8.1 (68 °F)
solubilidad
water: miscible
idoneidad
suitable for molecular biology
aplicaciones
life science and biopharma
actividad extraña
RNases 10 units, none detected
endonuclease 20 units, none detected
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
- La uracil-ADN glucosilasa hidroliza los enlaces uracil-glucosídicos en los sitios U-ADN del ADN monocatenario o bicatenario, cortando el uracilo y creando sitios abásicos sensibles a los álcalis en el ADN.
- La enzima es más activa en el ADN monocatenario que en ADN bicatenario.
- También se observó actividad en los oligonucleótidos de U-ADN pequeños y en el dUMP (Duncan, observaciones no publicadas).
- La uracil-ADN glucosilasa es inactiva en el ARN y el ADN nativo, carente de uracilo.
Inactivación por calor: 95 °C durante 10 min
La uracil-ADN glucosilasa permanece parcialmente activa (<10 %) después de un período de incubación de 30 minutos a 95 °C.
Aplicación
- Evitar la contaminación por arrastre en la PCR
- Aumentar la eficacia de los procedimientos de mutagénesis específica de sitio
- Marcar las sondas de oligonucleótidos
Calidad
Definición de unidad
Una unidad Lindahl se define como la cantidad de enzima necesaria para liberar 1 μmol de uracilo a +37 °C en 1 minuto. Según nuestra definición de unidad, una unidad Lindahl es comparable a 520 000 unidades.
Volumen de actividad: 1 U/μl
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.