Merck
11088947001
Roche
BM Condimed H1
Hybridoma Cloning Supplement
Sinónimos:
Suplemento de clonación de hibridomas
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
Quality Level
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
packaging
pkg of 100 mL (10x)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
BM Condimed H1 se prepara a partir del sobrenadante de una línea celular de linfoma de ratón estimulada con PMA. Contiene una mezcla compleja de factores de crecimiento y citocinas que tienen una marcado efecto estimulador en el crecimiento de las células del hibridoma después de la fusión y durante la clonación.
Cell Line Origin
BM Condimed H1 se prepara a partir del sobrenadante de una línea celular de linfoma de ratón estimulada con PMA. Contiene una mezcla compleja de factores de crecimiento y citocinas que tienen una marcado efecto estimulador en el crecimiento de las células del hibridoma después de la fusión y durante la clonación.
Application
BM Condimed H1 se utiliza como complemento del medio de cultivo normal para respaldar el crecimiento de los hibridomas de células B después de la fusión y durante la clonación. El BM Condimed H1 sustituye a las células nutritivas. También se utiliza para optimizar el crecimiento de los hibridomas después del descongelamiento de las células conservadas en nitrógeno líquido.
Features and Benefits
Contenido
Disolución en RPMI 1640, filtrada a través de membrana de 0,2μm de tamaño de poro.
Physical form
Disolución en RPMI 1640, filtrada a través de membrana de 0,2 μm de tamaño de poro.
Preparation Note
Concentración de trabajo: al 10 % (v/v) en medio de cultivo que contiene suero bovino fetal (FBS) al 10 - 20%.
Analysis Note
Actividad biológica: Analizada su capacidad para promover el crecimiento de células de hibridoma recién fusionadas.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Mark F Maurer et al.
mAbs, 4(1), 69-83 (2012-02-14)
Interleukin-21 (IL-21) is a type I four-helical bundle cytokine that exerts a variety of significant effects on many hematopoietic cells, including T and B lymphocytes and natural killer cells. IL-21 is produced predominantly by CD4+ T cells and natural killer
Christine J Rossant et al.
mAbs, 6(6), 1425-1438 (2014-12-09)
Generation of functional antibodies against integral membrane proteins such as the G-protein coupled receptor CXCR2 is technically challenging for several reasons, including limited epitope accessibility, the requirement for a lipid environment to maintain structure and their existence in dynamic conformational
Atsuko Y Higashi et al.
Scientific reports, 11(1), 21642-21642 (2021-11-06)
The anterior pituitary gland regulates growth, metabolism, and reproduction by secreting hormones. Folliculo-stellate (FS) cells are non-endocrine cells located among hormone-producing cells in the anterior pituitary glands. They form follicular lumens, which are sealed by tight junctions (TJs). Although FS
Contenido relacionado
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Ver todo