11363735001
Roche
Suplemento de clonación y fusión de hibridomas
solution, suitable for hybridoma, Mycoplasma, tested
Sinónimos:
HFCS
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
description
HFCS
Quality Level
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
packaging
pkg of 10 mL (50x)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
Mycoplasma, tested
10 EU/mL Endotoxin (LAL)
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
Suplemento para medios compuesto de albúmina, insulina, transferrina, citocinas, una fuente de colesterol, otros compuestos orgánicos e inorgánicos definidos y suero bovino fetal (concentración final: 0,5%).
El HFCS contiene proteínas humanas. Se ha analizado la presencia de antígenos de superficie de la hepatitis B (HBsAg) y anticuerpos anti VIH-1/2 en la materia prima de la que se aislaron las proteínas humanas, y el resultado es negativo (según los actuales procedimientos de control de calidad).
El HFCS contiene proteínas humanas. Se ha analizado la presencia de antígenos de superficie de la hepatitis B (HBsAg) y anticuerpos anti VIH-1/2 en la materia prima de la que se aislaron las proteínas humanas, y el resultado es negativo (según los actuales procedimientos de control de calidad).
Application
El suplemento para clonación y fusión de hibridomas (HFCS) se utiliza como un complemento al medio de cultivo normal para respaldar el crecimiento de los hibridomas de células B después de la fusión y durante la clonación. El HFCS sustituye a las células nutritivas. También se utiliza para optimizar el crecimiento de los hibridomas después del descongelamiento de las células conservadas en nitrógeno líquido.
Physical form
Disolución (concentrada 50 x, pH 7,4); filtrada a través de membrana de 0,2 μm de tamaño de poro.
Preparation Note
Concentración de trabajo: HFCS (x50) se diluye 1:50 (v/v) con medio basal. Se recomienda encarecidamente que utilice RPMI 1640. El medio final debe contener también L-glutamina y bicarbonato de sodio.
Analysis Note
Actividad biológica: Valorada para una elevada eficiencia de clonación de una línea celular de hibridoma.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash