10295892001
Roche
Colcemid
solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
Sinónimos:
Demecolcine, N-Deacetyl-N-methylcolchicine
About This Item
Productos recomendados
descripción
N-methyl-N-deacetyl-colchicine
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; 0.2 μm filtered
Formulario
solution
envase
pkg of 20 mL (10 μg/ml)
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
blocking: suitable
impurezas
microbial, tested
solubilidad
water: miscible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
Clave InChI
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?