Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
ZIQEP0D00
Milli-Q
Dispensador remoto de agua purificada E-POD®
For use with Milli-Q® IQ & IX 7003/05/10/15, Intelligent pure water dispenser
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
E-POD®
parameter
2 L/min flow rate
5.5 kg operating weight
H × D × W
27.6 in. × 10.6 in. × 8.3 in.
input
potable tap water
output
type 2 water (> 5 MΩ·cm) (25°C)
conductivity
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
Tenga siempre acceso rápido y cómodo a agua purificada presurizada de tipo II. Este dispensador ergonómico es compacto e intuitivo de usar, lo que contribuye a un entorno de trabajo eficiente. Las funciones esenciales del sistema siguen al alcance de la mano en la interfaz de la pantalla táctil del E-POD®.
Application
El dispensador remoto E-POD® está diseñado para proporcionar un suministro flexible de agua purificada de tipo II con caudales variables y dispensación volumétrica.
Features and Benefits
  • Un dispensador E-POD® puede conectarse a un sistema de purificación de agua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
  • Pueden conectarse dos dispensadores E-POD® a un sistema de purificación de agua Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
  • Proporciona agua purificada presurizada, hasta 2 l/min
  • Pueden conectarse 3 filtros finales específicos de diferentes contaminantes y eliminarlos correctamente al dispensar agua purificada.
  • La pantalla táctil de 5 pulgadas con pantalla LCD brillante a color es fácil de leer y cómoda de usar, incluso con los guantes puestos. Está situada a la altura de los ojos y es orientable (120°).
  • La navegación en los modos de funcionamiento y dispensación es intuitiva, sin tener que perder tiempo pasando por varios menús para encontrar la información.
  • Los iconos gráficos de la pantalla permiten a todos los usuarios utilizar el sistema de forma rápida y sencilla.
  • La completa información que se muestra en la pantalla (calidad del agua, estado del sistema, nivel del depósito, modo de funcionamiento, volumen dispensado) permite dispensar siempre la calidad esperada del agua.
  • Dos modos de dispensación de agua purificada:
Flujo variable (2 flujos diferentes, gracias a la rueda de dispensación: flujo bajo y flujo completo hasta 2 l/min).
La dispensación volumétrica del agua suministra automáticamente un volumen de agua específico que va de 20 ml a 100 l (en incrementos de 1 ml).
  • El dispensador de agua tiene más de 1 500 posiciones (hasta 30 posiciones con muescas horizontales, 360° alrededor y 54 posiciones con muescas verticales). Por consiguiente, el funcionamiento diario es más sencillo porque el dispensador está bien adaptado al tamaño y la forma de todos los recipientes utilizados en el laboratorio.
  • Puede instalarse en una extensión articulada horizontal montada en la pared, lo que permite el máximo espacio en la mesa de trabajo.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Ver todo