TANKV01A1
Filtro de ventilación para depósitos de almacenamiento de agua
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants
Sinónimos:
Filtro de ventilación
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
H
15.5 cm (6.1 in.)
pore size
0.45 μm pore size
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
El filtro de ventilación está situado en la parte superior del depósito de almacenamiento para facilitar su sustitución y un ajuste más fácil en un espacio limitado.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 y Milli-Q® IX .
Application
Features and Benefits
- Carbón activo para adsorber sustancias orgánicas volátiles.
- Lecho de cal sodada para eliminar el CO2.
- Membrana de filtración hidrófoba para retención de partículas y bacterias.
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.