XX4002500
Portafiltros para línea de gas, 25 mm, acero inoxidable
Gas Line Filter Holder, 25mm, stainless steel
Sinónimos:
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel holder (for filter)
Quality Level
technique(s)
pressure filtration: suitable
filter diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
prefilter diam.
22 mm , thick depth prefilter
application(s)
filtration
compatibility
for use with Gas Line Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Aplique un aerosol en chorro concentrado de disolvente ultralimipio de disolución de enjuague a las superficies que requieren lavado. Sólo tiene que conectar el dispensador FilterJet a un recipiente de dispensación para garantizar que el disolvente u otro líquido se filtre inmediatamente antes de dispensarlo.
Aplicaciones: Filtración de disolventes antes del análisis de la contaminación, enjuague de piezas mecanizadas y recipientes de recogida con disolvente
XX6702500 Dispensador del disolvente FilterJet
XX6702501 Conjunto de manilla y válvula
XX6702502 Juntas de válvulas, PTFE
XX6702506 Tubos de presión con 1/4 pulg. Adaptadores NPT, PE
XX6702507, Adaptador de tubo de 1/4 pulg. Tubo de NPTM a 1/4 pulg.
XX6702508 Tubo, 6 mm D.E. x 3 m, polipropileno
XX6702RK Kit de piezas de repuesto para dispensador de disolvente FilterJet
XX4002500 Portafiltro para línea de gas, 25 mm, acero inoxidable
XX40025RK Kit de piezas de repuesto para portafiltro
Accesorios
XX6700P05 Recipiente dispensador a presión, 5 l
YY1301015, manómetro, 0-7 bar
YY2029348, válvula de bola, 1/4 pulg. NPTF, acero inoxidable
XX6700030 Boquilla de liberación rápida y acoplamiento, 1/4 pulg, NPTM
Aplicaciones: Filtración de disolventes antes del análisis de la contaminación, enjuague de piezas mecanizadas y recipientes de recogida con disolvente
XX6702500 Dispensador del disolvente FilterJet
XX6702501 Conjunto de manilla y válvula
XX6702502 Juntas de válvulas, PTFE
XX6702506 Tubos de presión con 1/4 pulg. Adaptadores NPT, PE
XX6702507, Adaptador de tubo de 1/4 pulg. Tubo de NPTM a 1/4 pulg.
XX6702508 Tubo, 6 mm D.E. x 3 m, polipropileno
XX6702RK Kit de piezas de repuesto para dispensador de disolvente FilterJet
XX4002500 Portafiltro para línea de gas, 25 mm, acero inoxidable
XX40025RK Kit de piezas de repuesto para portafiltro
Accesorios
XX6700P05 Recipiente dispensador a presión, 5 l
YY1301015, manómetro, 0-7 bar
YY2029348, válvula de bola, 1/4 pulg. NPTF, acero inoxidable
XX6700030 Boquilla de liberación rápida y acoplamiento, 1/4 pulg, NPTM
Principle
Presión