Documentos clave
XX3002510
Millipore
Rejilla de soporte del portafiltro, acero inoxidable
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
Pantalla de refuerzo
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
stainless steel
Nivel de calidad
Diámetro
25 mm
compatibilidad
for use with Swinny 13
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Ultralimpia y dispensa pequeños volúmenes de disolvente por acción de botella exprimible. Este dispensador accionado a presión manual dispone de un portafiltros equipado con un tubo de suministro. Se utiliza para dirigir el disolvente filtrado contra las superficies.
Características y beneficios:
•La bomba de mano integrada elimina la necesidad de una bomba externa
•Admite hasta 1 l de disolvente
Aplicaciones:
Filtración de disolventes antes del análisis de contaminación, enjuague con disolventes de piezas mecanizadas y recipientes de recogida
XX6602500 Dispensador de filtrado de disolventes
Piezas de repuesto
XX6602501 Matraz y tapón de neopreno
XX3002502 Junta del portafiltros, PTFE
XX3002510 Rejilla de soporte del portafiltros, acero inoxidable