Documentos clave
UFC40SV25
Millipore
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 2 ml
pore size 5.0 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinónimos:
Centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiales
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
fabricante / nombre comercial
Ultrafree®
Parámetros
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longitud
77 mm
Diámetro
16.3 mm
filtración área
0.8 cm2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
5.0 μm pore size
aplicaciones
sample preparation
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El filtro para centrífuga Ultrafree®-CL es un filtro de un solo uso que se utiliza para eliminar partículas de las disoluciones biológicas acuosas. La lámina de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore® demuestra la unión más reducida a proteínas de cualquiera de las capas de microfiltración.
Aplicación
El filtro de centrífuga UltraFree®-CL se ha utilizado en ultrafiltración para determinar el valor de retención de agua de la muestra de celulosay para biomasa cruda e hidrotermopretratada a partir de las variantes naturales de Populus . Se ha utilizado también en la purificación de anticuerpos anti-dedo de zinc de GRF tipo 1 que contiene 1, C4orf21 (ZGRF1).
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Xiaoxiao Jiang et al.
Bioresource technology, 329, 124911-124911 (2021-03-06)
To enhance the cellulose hydrolysis at high solid loadings, an increased mixing intensity is generally required for the high solid loading hydrolysis, while it leads to higher energy consumption. In this study, the impact of mixing intensity on cellulose conversion
Vanessa A Thomas et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 292-292 (2017-12-12)
Populus natural variants have been shown to realize a broad range of sugar yields during saccharification, however, the structural features responsible for higher sugar release from natural variants are not clear. In addition, the sugar release patterns resulting from digestion with
André Brannvoll et al.
Cell reports, 32(1), 107849-107849 (2020-07-09)
Replication-blocking DNA lesions are particularly toxic to proliferating cells because they can lead to chromosome mis-segregation if not repaired prior to mitosis. In this study, we report that ZGRF1 null cells accumulate chromosome aberrations following replication perturbation and show sensitivity