Key Documents
UFC30LG00
Millipore
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 0,4 ml
pore size 0.2 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Sinónimos:
Ultrafree-C3LCR
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 5 μL
manufacturer/tradename
Ultrafree®
parameter
0.4 mL sample volume
50 °C max. temp.
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
45 mm
diam.
10.6 mm
filtration area
0.2 cm2
pore size
0.2 μm pore size
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
General description
Las unidades de centrífuga Ultrafree®-MC (0,5 ml) y Ultrafree-CL (2 ml) son filtros desechables de un solo uso que se emplean para eliminar partículas de las disoluciones biológicas acuosas. Estas unidades se presentan en dos volúmenes de procesamiento con una gama de membranas microporosas (de 0,1 a 5,0 µm) para una filtración rápida y un rendimiento muy reproducible. También hay unidades pre-esterilizadas. Uso en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml (-MC) y de 15 ml (–CL).
•Cinco tamaños de poro diferentes, desde 0,1 hasta 5,0 µm
•También disponemos de unidades preesterilizadas
•Rápida filtración y rendimiento muy reproducible
•Uso en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml
Aplicaciones
•Eliminación de las partículas y los precipitados de las muestras acuosas y algunas disueltas en disolvente
•Ideal para utilizar con disoluciones proteicas y de ácidos nucleicos.
Tipo de filtro: Microfiltración
Application
PTFE hidrófila, tamaño de poro 0,2 µm, 0,4 ml de volumen, no estéril
Rotor de microcentrífuga de ángulo fijo, fuerza centrífuga máxima 12 000 g
Physical form
Código de colores: Amarillo
Legal Information
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13