Documentos clave
TX1056
Supelco
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications OmniSolv®
Sinónimos:
1,2,4-Trichlorobenzene, high purity solvents
About This Item
Fórmula lineal:
1,2,4-C6H3Cl3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
204-428-0
Ensayo:
≥99% (GC)
técnicas:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
213.5 °C/1013 hPa
presión de vapor:
1.3 hPa ( 20 °C)
presión de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.02% Water (H2O)
≤0.27 μeq/g Titrable acid
color
APHA: ≤10
bp
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
temperatura de transición
flash point 99 °C
solubilidad
0.049 g/L
densidad
1.45 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤308 nm
Absorción UV
λ: 308 nm Amax: ≤1.00
λ: 310 nm Amax: ≤0.50
λ: 325 nm Amax: ≤0.10
λ: 375 nm Amax: ≤0.05
λ: 385 nm Amax: ≤0.01
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clave InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meets ACS Specifications OmniSolv®
TX1056P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (GC)99.0% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.27µeq/g maxUV Abs. at 308 nm1.00AU maxUV Abs. at 310 nm0.50AU maxUV Abs. at 325 nm0.10AU maxUV Abs. at 375 nm0.05AU maxUV Abs. at 385 nm0.01AU maxUV Cut-off308nm maxWater (H2O)0.02% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3