PVDF/Durapore is fully compatible with methanol. For a complete chemical compatibility chart, please contact the local Technical Support office.
SVWG04700
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 5,0 μm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinónimos:
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
gridded
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
Millipore
Parámetros
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
diám. del filtro
47 mm
grosor
160 μm
extraíbles gravimétricos
0.5%
color
white
índice de refracción
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
5.0 μm pore size
70 % porosity
punto de burbuja
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Los clientes también vieron
-
Necesito saber si este filtro es compatible para filtrar soluciones conteniendo como disolvente metanol.
1 answer-