Key Documents
SVGLA47FF3
Millipore
Optiscale Durapore 0,22 µm 3/4 in. TC/TC
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Sinónimos:
Durapore® 0,22 µm, Cápsula OptiScale®
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 47
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
OptiScale®
parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
7.4 cm (2.91 in.)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
17.7 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type liquid
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: bacteriana
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: purificación de proteínas
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las secciones de instalación y humectación de la guía del usuario de OPTISCALE®-25
  • Condiciones de conservación: consulte la guía del usuario de OPTISCALE®-25
  • Condiciones de Eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Método de esterilización
3 ciclos de 60 min en autoclave a 126 °C
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con agua de ≥100 ml
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany