Key Documents
SHGEA47HH3
Millipore
Millipore Express® SHC, OptiScale® Cápsula
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2 μm
Sinónimos:
Optiscale 47mm Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 47
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
9.4 cm (3.70 in.)
W
2.75 in.
cartridge nominal length
3.70 in. (94 mm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
17.7 cm2
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
bubble point
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: bacteriana
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: purificación de proteínas
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las secciones de instalación y humectación de la guía del usuario de OPTISCALE®-25
  • Condiciones de conservación: consulte la guía del usuario de OPTISCALE®-25
  • Condiciones de Eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Método de esterilización
3 ciclos de 60 min en autoclave a 126 °C
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥100 ml de agua
Legal Information
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.