Documentos clave
SLHPR33RB
Millipore
Filtro de jeringa de polietersulfona Millex
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HP, Filtro de jeringa de PES de 0,45 μm., Jeringa de jeringa PES Millipore Express®, filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiales
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Nivel de calidad
descripción
Female Luer-Lok/Male Luer slip
esterilidad
γ-irradiated
sterile
Línea del producto
Millex
caducidad
3 yr
Características
hydrophilic
envase
pk of 250
fabricante / nombre comercial
Millex SLHPR33RB
Parámetros
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnicas
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altura
27 mm
Diámetro
33 mm
volumen
200 mL
color
green
Matriz
Millipore Express®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descripción general
Los filtros de jeringa estériles Millex son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, disoluciones acuosas o aire/gas. En muchos métodos de preparación de muestras se especifican los filtros Millex por su calidad y uniformidad incomparables. Los filtros Millex no sólo se caracterizan por un mínimo volumen muerto y caudales más rápidos, sino que también resisten presiones de funcionamiento superiores y son compatibles químicamente con una diversidad de muestras y disolventes para reducir al mínimo la lixiviación de impurezas extraíbles. Los filtros Millex se producen en un entorno automatizado y controlado con los mayores niveles de calidad. Las unidades estériles vienen con un certificado de calidad, con unidades seleccionadas marcadas para aplicaciones médicas.
Aplicación
Esterilización de medios de cultivo tisular, disoluciones proteicas o disoluciones acuosasBaja adsorción de proteínas
Filtro de jeringa estéril de 33 mm de diámetro con una membrana hidrófila de polietersulfona (PES) con un tamaño de poro de 0,45 μm. Viene en envases de 250
Características y beneficios
Características y beneficios:
  • Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
  • Unidades de filtración especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para protección de la vía de vacío
  • Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
  • Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento
Esterilización de disoluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de gran valor o de componentes de moléculas pequeñas
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: esterilización mediante filtración
  • Indicaciones de uso: esterilización de volúmenes pequeños de disoluciones acuosas
  • Instrucciones de uso: consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario del filtro de jeringa Millex
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany