Key Documents
SCWP09025
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 8 µm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 8,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
90 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.515
matrix
MF-Millipore
pore size
8.0 μm pore size
84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: SCWP
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y en investigación.
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
  • QC de depósitos de retención de líquidos
  • Supervisión de líquidos
  • Supervisión atmosférica
  • Recogida de partículas
  • Análisis de partículas
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3