SCT272
BioTracker™ Red Mitochondria Live Cell Probe 400 μL
Human
Sinónimos:
mitochondria dye, mitochondria live cell dye, mitochondria probe, mitochondrial live cell dye, red mitochondria dye, red mitochondria probe
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BioTracker™ Red Mitochondria Live Cell Probe 400 μL,
origen biológico
human
Nivel de calidad
envase
vial of 400 μL
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Condiciones de envío
2-8°C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Características y beneficios
Descripción de destino
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup