PX1562
Fosfato de potasio monobasic
HPLC, Meets ACS Specifications
Sinónimos:
Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pérdida
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubilidad
soluble 208 g/L
densidad
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
Absorción UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable