PTSP24H48
Plaquitas colgantes para cultivo celular de 24 pocillos Millicell®
pore size 3.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinónimos:
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene housing
translucent PET membrane
Nivel de calidad
esterilidad
γ-irradiated
sterile
Características
2x106 pores/cm2
envase
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parámetros
37 °C max. temp.
técnicas
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
Altura
15.5 mm
Diámetro
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
volumen de trabajo plaquita
0.2 mL
tamaño
24 wells
superficie
0.3 cm2
color
translucent membrane
tamaño de poro
3.0 μm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
En las placas de plástico para cultivo de tejido, las células pueden acceder a los medios solo desde sus lados apicales, pero en las plaquitas de cultivo de tejidos Millicell®, las células pueden acceder a los medios desde sus lados apicales y basolaterales. Como consecuencia, el crecimiento, la estructura y la función celulares imitan mucho mejor lo que ocurre in vivo.
El diseño de la plaquita, con bridas, permite suspenderla dentro del pocillo de la placa de cultivo y acceder a ambos lados de la monocapa celular. Los espacios entre los tres brazos salientes facilitan el pipeteo entre el exterior de la plaquita y el pocillo de la placa de cultivo.
Aplicación
- Angiogénesis
- Quimiotaxis
- Capas nutritivas
- Detección fluorescente /Inmunohistoquímica:
Información legal
Opcional
Producto relacionado
producto comparable
Artículos
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Protocolos
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.