Documentos clave
PEZGS0496
Millipore
Portaobjetos Millicell® EZ
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Sinónimos:
Portaobjetos con cámara, Portaobjetos de vidrio de 4 pocillos
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiales
polypropylene wells
polystyrene lid (and slide holder)
soda-lime glass slide
esterilidad
ethylene oxide treated
sterile
Características
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
envase
pack of 96 (6 boxes, 16 units/box)
fabricante / nombre comercial
Millicell®
técnicas
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × An × Al
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
tamaño
4 wells
pocillo superficie
1.7 cm2
pocillo volumen
500-1700 μL
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El portaobjetos Millicell® EZ permite al usuario cultivar, fijar y teñir las células directamente en un portaobjetos de microscopio. No hay necesidad de desmontar la unidad o transferir células de una unidad a otra antes del análisis. Los pocillos de polipropileno son resistentes a la mayoría de los fijadores utilizados, por lo que las células pueden cultivarse en el portaobjetos y teñirse directamente en el pocillo. Una vez teñido, el portaobjetos microscópico puede quitarse fácilmente apretando hacia abajo las cuatro pestañas laterales de la unidad y sacando los pocillos del portaobjetos. Esta fácil retirada del portaobjetos reduce el riesgo de dañar las células y no se requieren herramientas especiales para sacar los pocillos del portaobjetos. Los bordes elevados de las esquinas en la tapa facilitan el apilamiento de múltiples unidades en la incubadora o pueden incubarse en la bandeja suministrada con las unidades.
Nota de preparación
  1. Cultive, fije y tiña las células de acuerdo con el protocolo preferido.
  2. Para acceder al portaobjetos microscópico, mantenga el portaobjetos Millicell® EZ sobre una superficie plana y rompa las cuatro pestañas empujándolas hacia abajocon el pulgar. Retire la cubierta. Sujete el portaobjetos y tire de los pocillos hacia arriba para sacarlos. Retire el portaobjetos del soporte.
Información legal
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Mathilde Coustets et al.
Biomaterials, 241, 119908-119908 (2020-03-04)
The epithelial ovarian cancer is one of the most lethal gynecological malignancy due to its late diagnostic and many relapses observed after first line of treatment. Once diagnose, the most important prognostic factor is the completeness of cytoreductive surgery. To