Key Documents
PEZGS0416
Millipore
Portaobjetos Millicell® EZ
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Sinónimos:
Portaobjetos con cámara, Portaobjetos de vidrio de 4 pocillos
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
material
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
Quality Level
sterility
ethylene oxide treated
sterile
feature
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
packaging
box of 16 (4 trays, 4 units/tray)
manufacturer/tradename
Millicell®
technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × W × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9, excluding lid
L × W
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
size
4 wells
well surface area
1.7 cm2
well volume
500-1700 μL
shipped in
ambient
General description
El portaobjetos Millicell® EZ permite al usuario cultivar, fijar y teñir las células directamente en un portaobjetos de microscopio. No hay necesidad de desmontar la unidad o transferir células de una unidad a otra antes del análisis. Los pocillos de polipropileno son resistentes a la mayoría de los fijadores utilizados, por lo que las células pueden cultivarse en el portaobjetos y teñirse directamente en el pocillo. Una vez teñido, el portaobjetos microscópico puede quitarse fácilmente apretando hacia abajo las cuatro pestañas laterales de la unidad y sacando los pocillos del portaobjetos. Esta fácil eliminación del portaobjetos reduce el riesgo de dañar las células y no se requieren herramientas especiales para sacar los pocillos del portaobjetos. Los bordes elevados de las esquinas en la tapa facilitan el apilamiento de múltiples unidades en la incubadora o pueden incubarse en la bandeja suministrada con las unidades.
Preparation Note
  1. Cultive, fije y tiña las células de acuerdo con su protocolo preferido.
  2. Para acceder al portaobjetos microscópico, mantenga el portaobjetos Millicell® EZ sobre una superficie plana y rompa las cuatro pestañas empujándolas hacia abajo con el pulgar. Retire la cubierta. Mantenga el portaobjetos sobre la mesa y tire de los pocillos hacia arriba para sacarlos. Retire el portaobjetos del soporte.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Timothy J Davies et al.
Stem cells and development, 21(10), 1688-1700 (2011-09-22)
The derivation of pluripotent embryonic stem cells (ESCs) from a variety of genetic backgrounds remains a desirable objective in the generation of mice functionally deficient in genes of interest and the modeling of human disease. Nevertheless, disparity in the ease
Jieun Kwon et al.
The ocular surface, 18(1), 80-97 (2019-10-14)
To investigate the role of Anti-Citrullinated Protein autoantibodies (ACPAs) in the pathology of dry eye disease (DED) and the therapeutic potential of pooled human immune globulin-eye drops in these patients. We investigated the presence of citrullinated proteins and ACPAs in
Xinfang Yu et al.
Journal of hematology & oncology, 13(1), 40-40 (2020-05-03)
Aberrant activation of DNA damage response (DDR) is a major cause of chemoresistance in colorectal cancer (CRC). CHK1 is upregulated in CRC and contributes to therapeutic resistance. We investigated the upstream signaling pathways governing CHK1 activation in CRC. We identified
Artículos
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Ver todo