Merck
P3B030A00
Millipore
Placa Pellicon® 3 con membrana Biomax®
30kDa, A Screen, 88 cm2
Sinónimos:
Pellicon® 3 Casete con membranas Biomax® 30 kDa, pantalla A, 88cm2
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
material
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Quality Level
feature
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
0.8 cm (0.33 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
88 cm2
membrane area
88 cm2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
1-14
shipped in
ambient
General description
Las unidades de filtración Pellicon® 3 son casetes avanzadas de alto rendimiento ideales para las concentraciones actuales más elevadas de anticuerpos terapéuticos, así como para los procesos de filtración más exigentes que requieren presiones y temperaturas de funcionamiento más elevadas, así como regímenes de limpieza cáusticos.
La casete Pellicon® 3 con membrana Biomax® es perfecta para la filtración de anticuerpos monoclonales y disoluciones que contienen albúmina, hormonas, vacunas y factores de crecimiento.
Esta unidad de ultrafiltración P3B030A00 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de NMWCO de 30 kDa, una superficie de filtración de 88 m2, una membrana Biomax® 30 y unas dimensiones de 0,8 cm (A) x 5,6 cm (An) x 20,6 cm (L).
Features and Benefits
  • Robustas y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
  • Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
  • Recuperación óptima del producto gracias a la probada tecnología de membrana
  • Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
  • Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso
  • Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
  • Cuidado e instalación fáciles: fácil de instalar y mantener
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Contenido relacionado
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.