Documentos clave
P2PLACV01
Millipore
Módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, NMWCO 1 kDa
Sinónimos:
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLAC V 0.1 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiales
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
2.16 cm (0.85 in.)
Longitud
21 cm (8.3 in.)
Anchura
5.6 cm (2.2 in.)
filtración área
0.1 m2
Área nominal de la membrana
0.1 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
1 kDa NMWCO
Descripción general
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: PLAC
Filter Type: Ultrafiltration
Características y beneficios
Type V screen (open channel)
Otras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: after a water flush
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2