P2GVPPV05
Casete de filtración Pellicon® 2
filtration area 0.5 m2, pore size 0.22 μm
Sinónimos:
Pellicon 2 Cassette Filter Module GVPP 0.22 μm V 0.5 m2
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Quality Level
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
filtration area
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
Categorías relacionadas
General description
Esta casete de filtración Pellicon® 2 es una casete de microfiltración con una superficie de filtración de 0,5 m2 y un tamaño de poro de 0,22 μm.
Esta casete Pellicon® 2 cuenta con una pantalla tipo v (canal abierto) y mide 17,8 cm (An.) x 21 cm (L.) x 1,5 cm (Al.).
Features and Benefits
- Membranas sin huecos de vanguardia para afrontar prácticamente cualquier reto de separación
- Trayectoria de flujo corta para mayor flujo y mayor capacidad de separación y resolución
- Elección de la configuración del canal de flujo que proporciona la capacidad de optimización del proceso
- Predecible, rápido, escalado
- Verdadera escalabilidad lineal desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
Other Notes
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2