Key Documents
NS170
Sigma-Aldrich
Multi Species Phosphorylated Neurofilament ELISA Kit
measures and quantifies pNF-H levels in serum or plasma
Sinónimos:
200 kDa neurofilament protein, Phosphorylated Neurofilament heavy polypeptide, pNF-H
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
product name
Kit ELISA en sándwich para el neurofilamento fosforilado (pNF-H), The Phosphorylated Neurofilament H (pNF-H) kit is a sandwich enzyme immunoassay (EIA), which measures pNF-H.
Quality Level
species reactivity
pig, feline, rat, human, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
assay range
sensitivity: 0.0293-15 ng/mL
(Range of Detection)
sensitivity: 0.0585 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
research use
detection method
colorimetric
shipped in
dry ice
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El kit de neurofilamento fosforilado H (pNF-H) es un enzimoinmunoanálisis tipo sándwich (EIA), que mide el pNF-H.
Utilizado para detectar o cuantificar: neurofilamento fosforilado (pNF-H)
Packaging
96 pocillos
Components
Inmunoplaca pre-recubierta con anticuerpo policlonal Anti-pNF-H de pollo: (Nº de ref. 2006263). Una inmunoplaca de 96 pocillos pre-recubierta con anticuerpo policlonal anti-pNF-H de pollo precintada en una bolsa de aluminio.
Anticuerpo policlonal de conejo anti-pNF-H: (Nº de ref. 2006919). Un vial (100 μl) de anticuerpo policlonal anti-pNF-H de conejo.
Anticuerpo anticonejo de cabra conjugado con fosfatasa alcalina: (Nº de ref. 2006917). Un vial (10 μl) de anticonejo de cabra conjugado con fosfatasa alcalina.
Patrón de pNF-H bovino: (Nº de ref. 2006918). Un vial (5,0 ng) de patrón de pNF-H bovino.
20X TBS: (Nº de ref. 2004913). Un frasco (50 ml) de 20X TBS.
Tween-20 al 20 %® : (Nº de ref. 2004915). Un vial (3 ml) de Tween-20 al 20 %.
Diluyente de análisis ELISA: (Nº de ref. 2006921) Un frasco (30 ml) de diluyente para el análisis Elisa que contiene Kathon al 0,05 % como conservante, suministrado en un formato listo para usar
.Tampón pNPP: (Nº de ref. 2006261). Un frasco (12 ml) de tampón pNPP para su uso con 50X p-NPP, suministrado en un formato listo para usar.
50X pNPP: (Nº de ref. 2006262). Un vial (250 μl) de sustrato de fosfatasa alcalina 50X pNPP (p-nitrofenil fosfatasa).
Cubiertas de placa - Dos cubiertas de placa.
Storage and Stability
Antes de su uso, mantenga los componentes del kit a 2°-8°C y -20°C, como se indica, hasta la fecha de caducidad.
1. Tampón de lavado: después de la dilución, mantenga la disolución de lavado a 2°-8°C durante un máximo de un mes o hasta la fecha de caducidad.
2. Tween-20® - Conservar a temperatura ambiente al recibir el kit.
3. Tampón de ensayo ELISA: distribuya en alícuotas lo necesario para evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación. Después de la descongelación, mantenga el tampón de ensayo Elisa a 2°-8°C durante un máximo de un mes o hasta la fecha de caducidad.
4. Inmunoplaca pre-recubierta con anticuerpo policlonal Anti-pNF-H de pollo: los pocillos de la tira no utilizados pueden devolverse a la bolsa de aluminio y conservarse a 2°-8°C durante un máximo de un mes o hasta la fecha de caducidad.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Gerry Shaw et al.
Biochemical and biophysical research communications, 336(4), 1268-1277 (2005-09-24)
Several lines of reasoning suggest that the phosphorylated axonal form of the neurofilament subunit NF-H is likely to be released from damaged and diseased neurons in significant amounts. Detection of this protein in serum or CSF might therefore provide information
Johannes Brettschneider et al.
Journal of neurology, 256(1), 3-12 (2009-03-10)
Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute inflammatory polyneuropathy affecting the myelin-protein sheathing and the axons themselves to various degrees. Damage to these structures causes biomarkers to be released into the adjacent body fluid compartment. In case of the proximal nerve
María Inés Herrera et al.
Frontiers in neurology, 10, 1046-1046 (2019-10-28)
Objective: To test the feasibility of conducting a full-scale project evaluating the potential value of the phosphorylated neurofilament H (pNF-H) and several cytokines as disability markers in relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS). Methods: Twenty-four patients with 5-year RRMS evolution and eleven
A Petzold et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 75(8), 1178-1180 (2004-07-20)
To investigate whether plasma biomarkers for axonal injury and inflammation are related to loss and recovery of visual function in acute optic neuritis (ON). Eighteen patients with ON and 14 controls were investigated in a longitudinal, prospective study. Plasma phosphorylated
Kevin J Anderson et al.
Journal of neurotrauma, 25(9), 1079-1085 (2008-08-30)
The detection of neuron-specific proteins in blood might allow quantification of the degree of neuropathology in experimental and clinical contexts. We have been studying a novel blood biomarker of axonal injury, the heavily phosphorylated axonal form of the high molecular