MXRDP2DT00
Milliflex® Rapid 2.0 Detection Tower with no power supply
The Milliflex® Rapid2.0 detection tower is suitable for bioburden and sterility testing, for use with Milliflex® Rapid System 2.0, suitable for sterility testing
Sinónimos:
response and resolution of microbial contamination
About This Item
Productos recomendados
Materiales
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) (rear panel)
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) housing
aluminum inner door
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Milliflex®
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
15-32 °C temperature
técnicas
Rapid Sterility Testing: suitable
An ×profundidad × Al
297 mm × 126 mm × 348 mm
peso
5.2 kg
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicaciones
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Consistently fast and reproducible results
- Plug & Play concept
- Data integrity thanks to 21 CFR Part 11 compliant software
- Easy handling and validation
Otras notas
Instrument Power input :24 V DC 50 W. max per equipment connected
Información legal
Producto relacionado
obligatorio pero no suministrado
Artículos
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Contenido relacionado
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.
El sistema automatizado Milliflex® Rapid le permite obtener los resultados de sus ensayos de biocarga y esterilidad días antes. Su tecnología comprobada detecta con rapidez y precisión microorganismos en los ensayos de esterilidad y biocarga, así como en las pruebas de liberación de los productos y durante los procesos.
El sistema automatizado Milliflex® Rapid le permite obtener los resultados de sus ensayos de biocarga y esterilidad días antes. Su tecnología comprobada detecta con rapidez y precisión microorganismos en los ensayos de esterilidad y biocarga, así como en las pruebas de liberación de los productos y durante los procesos.