MIXJ500L102LA
Mobius® 500L Mixer Carrier
jacketed with load cells and ASME coded
Sinónimos:
Mobius® 500L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
About This Item
Productos recomendados
Materiales
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nivel de calidad
Parámetros
4-40 °C temperature
Altura
166.1 cm (65.4 in.)
Anchura
116.2 cm (45.8 in.)
Profundidad
104.8 cm (41.3 in.)
peso
374 kg (825 lb)
Categorías relacionadas
Información legal
Para utilizar con