MIXJ200L102L
Mobius® 200L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Sinónimos:
Mobius® 200L mixer carrier, jacketed with load cells
About This Item
Productos recomendados
Materiales
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nivel de calidad
Parámetros
4-40 °C temperature
Altura
131 cm (51.6 in.)
Anchura
93.8 cm (36.9 in.)
Profundidad
79.4 cm (31.3 in.)
peso
220 kg (485 lb)
Categorías relacionadas
Información legal
Para utilizar con