Documentos clave
MIHABG100
Millipore
Embudo Microfil® con S-Pak ®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Sinónimos:
Sistema de filtración a través de membrana
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiales
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agency
ISO 7704
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Microfil® with S-Pak®
Parámetros
100 mL sample volume
técnicas
sterile filtration: suitable
diám. del filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El sistema de filtración Microfil es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. Estos embudos Microfil de 100 ml listos para usar que vienen con el sistema de filtración S Pak, con membranas cuadriculadas negras y tamaño de poro de 0,45 μm, eliminan la necesidad de lavado y esterilización después de cada prueba, haciendo así que la manipulación del equipo sea más fácil y eficiente para los análisis microbiológicos generales. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. A diferencia de los portafiltros convencionales, se elimina el sellado incompleto en la interfaz membrana-embudo, lo que produce una recuperación uniforme de los microorganismos.
Embudos y filtros Microfil que aseguran un funcionamiento sin fugas y recuperaciones uniformes de microorganismos, así como una fácil transferencia de la membrana con pinzas y evitan el contacto accidental con el área de filtración
Aplicación
Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.