MD0SP20CL3
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod
D0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber/ non-woven material), filtration area 20 cm2, hydrophilic
Sinónimos:
Conexión con adaptador Luer hembra, Filtro de profundidad Millistak+ HC Pro Pod, Millistak+ D0SP Micro 20 Filtro de Profundidad, Superficie 20 cm2
About This Item
Productos recomendados
material
glass filled polypropylene housing
silica filter aid (with Polyacrylic fiber/ non-woven material)
Quality Level
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
diam.
2.5 in. (6.4 cm)
filtration area
20 cm2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
input
sample type liquid
fitting
Luer fitting
filter grade
D0SP
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Mejor escalabilidad durante los ensayos de cribado de medios
- El área de filtración más pequeña reduce ligeramente los requisitos de volumen de flujo de alimentación (aproximadamente un 15% menos).
- La carcasa transparente permite la visibilidad del flujo de líquido
- Caudales más fáciles de calcular en función de un área de filtro de 20 cm2
Los medios Millistak+® HC Pro ofrecen:
- Materiales sintéticos de construcción
- Reducen los TOC extraíbles, y reducen en un 50 % los volúmenes de descarga antes de su uso recomendado
- Sin beta glucanos que interfieran en el análisis de endotoxinas bacterianas mediante la prueba del lisado de amebocitos de Limulus (LAL)
- Uniformidad entre lotes para el desarrollo e implantación satisfactorios de procesos de clarificación sólidos
- Capacidad de filtración casi duplicada, con propiedades de retención de filtro equivalentes, en comparación con las de referencia de tierra de diatomeas (DE)
- Mejor aclaramiento de impurezas proteicas de las células anfitrionas (HCP)
Los filtros de Pod Millistak+® ofrecen:
- Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
- Formato modular flexible que brinda escalabilidad de hasta 20 000 litros
- Diseño desechable patentado que elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
- Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
- Construcción robusta, fácil de usar y configurar
- Menor tamaño, que facilita el uso en espacios reducidos
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Related product
Contenido relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.