Merck
MD0SP03FS1
Millipore
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod
D0SP, filtration area 0.33 m², Process Scale
Sinónimos:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, D0SP media series, 0.33 m 2 surface area
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod, D0SP, filtration area 0.33 m2, hydrophilic
Materiales
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Nivel de calidad
descripción
Primary clarification directly out of the bioreactor
Línea del producto
EMPROVE® Filter
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Altura
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Longitud
24.2 in. (62 cm)
Profundidad
3.2 in. (8.1 cm)
filtración área
0.33 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
conductividad
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
D0SP
Descripción general
El filtro de profundidad Millistak+®m HC ProPod (medios sintéticos de gran capacidad) es un filtro de profundidad sintético que proporciona un medio de filtración en profundidad más limpio y uniforme que las ofertas actuales de filtros basados en tierras de diatomeas (DE) y celulosa (CE). Esta unidad, que se presenta en un formato Pod de escala de proceso con un grado de medios D0SP, admite la clarificación primaria y secundaria, así como aplicaciones de filtración posteriores.
Aplicación
Clarificación primaria directamente fuera del biorreactor
Características y beneficios
Materiales sintéticos de construcción
  • Reducen los TOC extraíbles y los requisitos de volumen de descarga antes de su uso en un 50 %
  • Sin beta glucanos que interfieran en el análisis de endotoxinas bacterianas mediante la prueba del lisado de amebocitos de Limulus (LAL)
Uniformidad entre lotes para el desarrollo e implantación satisfactorios de procesos de clarificación robustos
Formulación y diseño de los medios de filtración en profundidad &
  • Proporciona una capacidad de filtración de hasta el doble con propiedades de retención del filtro equivalentes en comparación con las referencias comerciales filtros de tierra de diatomeas (DE)
  • Mayor aclaramiento de impurezas proteicas de las células anfitrionas (HCP)
Dispositivo Pod desechable
  • Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
  • Formato de dispositivo robusto; fácil de usar y configurar
Especificaciones
Grado del filtro: D0SP
Se midieron las concentraciones traza de metales después de la descarga de agua purificada de 50 l/m2 de superficie y 24 horas de remojo estático en agua purificada. Valores basados en el promedio de los datos de metales extraíbles de tres lotes de dispositivos uPod separados. El análisis se realizó mediante ICP-MS. Los dispositivos no se esterilizaron en autoclave.
Nota de preparación
Método de esterilización
La integridad se mantiene después de 1 ciclo de autoclave de 60 min a 123 ºC. El rendimiento de filtración puede verse afectado después de la esterilización en autoclave. Se recomienda solo para descontaminación después de usar.
Nota de análisis
Conductividad del agua producida a 25 °C: después de una descarga de agua purificada, 50 l/m2de superficie de los medios (300 LMH, 10 min). Al final de la descarga de agua, se extrajo una muestra para medir la conductividad. Los dispositivos no se se esterilizaron en autoclave.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany