Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
MATFLAGELLIN
Millipore
Control del NEP flagelina- Sistema PyroMAT® MAT
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
Sinónimos:
NEP, control NEP
About This Item
Código UNSPSC:
41116130
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.24
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Nivel de calidad
uso
sufficient for 10 tests
Características
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
fabricante / nombre comercial
PyroMAT®
aplicaciones
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibilidad
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
Condiciones de envío
cooler
temp. de almacenamiento
−20°C
idoneidad
pyrogenic bacteria
Descripción general
El sistema PyroMAT® utiliza células monocíticas humanas Mono-Mac-6 (MM6) crioconservadas como fuente de monocitos. La respuesta a una gama completa de pirógenos, incluidas las endotoxinas y los pirógenos no endotoxinas (NEP), se determina midiendo, mediante ELISA, la interleucina-6 (IL-6) producida por las células Mono-Mac-6.
El NEP control flagelina es una preparación de la flagelina de Salmonella typhimurium y se suministra en forma liofilizada. La flagelina es un pirógeno no endotoxina (NEP) que activa el receptor TLR5 de los monocitos y puede utilizarse como control positivo con el sistema PyroMAT® (prueba de activación de monocitos para la detección de pirógenos).
Especificidad
Agonista de los TLR-5
Aplicación
El NEP control flagelina puede utilizarse como control positivo con el sistema PyroMAT®. Está previsto para la validación específica del producto (PSV) y pruebas habituales para demostrar que el sistema puede detectar contaminantes pirógenos no endotoxinas en los productos farmacéuticos.
Características y beneficios
Producto exento de endotoxinas a la concentración de uso en la prueba de activación de monocitos (MAT) Pureza: ≥ 95 %( SDS-PAGE)
Almacenamiento y estabilidad
Conserve los viales sin abrir a una temperatura de -20°C.
No utilice los viales no abiertos después de la fecha de caducidad
Conserve las alícuotas resuspendidas a -20°C.
Puede encontrar la vida útil de las alícuotas en la ficha técnica
Información legal
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable