Documentos clave
MABT26
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-E-caderina, clon DECMA-1
clone Decma-1, from rat
Sinónimos:
Anti-Anti-Arc-1, Anti-Anti-BCDS1, Anti-Anti-CD324, Anti-Anti-CDHE, Anti-Anti-ECAD, Anti-Anti-LCAM, Anti-Anti-UVO
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Decma-1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Categorías relacionadas
Descripción general
Las caderinas son una familia de glucoproteínas transmembrana involucradas en las interacciones célula a célula dependientes de Ca2+. Los miembros de la familia se expresan diferencialmente en varios tejidos y actúan en el mantenimiento de la integridad de los tejidos, la morfogénesis y la migración. Las caderinas se dividen en los subgrupos tipo I y tipo II. Las caderinas de tipo I abarcan la caderina epitelial (E-caderina), la caderina neural (N-caderina), la caderina placentaria (P-caderina) y la caderina retiniana (R-caderina). El tipo II consta de la caderina renal (K-caderina) y la caderina osteoblástica (OB-caderina). Una de las caderinas mejor caracterizadas es la E-caderina (caderina epitelial o caderina-1). Consta de dominios extracelulares de unión al calcio responsables de las interacciones con otras moléculas de E-caderina de las células vecinas y la interacción con la integrina alfaEbeta7. El dominio citoplásmico de la E-cadherina está ligado al citoesqueleto de actina a través de proteínas cateninas citoplásmicas, estableciendo así un complejo localizado en las uniones adherentes. En los carcinomas, la E-cadherina suele estar disminuida, lo que es compatible con su función supresora de la invasión en el epitelio sano.
Inmunógeno
Línea celular PCC4 de carcinoma embrionario de ratón
Aplicación
Análisis mediante inmunohistoquímica: se ha demostrado que una dilución 1:300 de este anticuerpo detecta la E-caderina en tejido del sistema digestivo de ratón.
Inhibición: un laboratorio independiente utilizó un lote anterior en estudios de inhibición, bloqueando la adhesión celular asociada a la E-cadherina. (Vestweber, 1985)
Análisis mediante citometría de flujo: un laboratorio independiente utilizó un lote anterior en aplicaciones de citometría de flujo. (Tang, 1994)
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-E-caderina, clon DECMA-1, está validado para utilizar en WB, IH, IP, FC, FUNC para la detección de la E-caderina.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células A431.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la E-caderina en 10 µg del lisado celular A431.
Descripción de destino
PM ~106 kDa observados.
Forma física
IgG1κ monoclonal de rata purificada en disolución tampón que contiene PBS sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína G
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota de análisis
Control
Lisado de células A431
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Jacopo Di Russo et al.
eLife, 10 (2021-09-24)
Nanometer-scale properties of the extracellular matrix influence many biological processes, including cell motility. While much information is available for single-cell migration, to date, no knowledge exists on how the nanoscale presentation of extracellular matrix receptors influences collective cell migration. In
S Pece et al.
The Journal of biological chemistry, 275(52), 41227-41233 (2000-09-02)
E-cadherins are well characterized cell surface molecules expressed in epithelial cells, which play a major role in cell adhesion through the establishment of calcium-dependent homophilic interactions at sites of cell-cell contacts. They are also integral components of morphogenetic programs controlling
Nicholas F Dybdal-Hargreaves et al.
Oncotarget, 10(45), 4719-4720 (2019-08-07)
[This corrects the article DOI: 10.18632/oncotarget.23798.].
Philippe Pujuguet et al.
Molecular biology of the cell, 14(5), 2181-2191 (2003-06-13)
Ezrin, a membrane cytoskeleton linker, is involved in cellular functions, including epithelial cell morphogenesis and adhesion. A mutant form of ezrin, ezrin T567D, maintains the protein in an open conformation, which when expressed in Madin-Darby canine kidney cells causes extensive
Detian Yuan et al.
Cancer cell, 31(6), 771-789 (2017-06-14)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is a highly malignant, heterogeneous cancer with poor treatment options. We found that mitochondrial dysfunction and oxidative stress trigger a niche favoring cholangiocellular overgrowth and tumorigenesis. Liver damage, reactive oxygen species (ROS) and paracrine tumor necrosis factor