MABS270
Anti-PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) Antibody, clone 5A5-1F3
clone 5A5-1F3, from mouse
Sinónimos:
Serine/threonine-protein phosphatase 2A 56 kDa regulatory subunit epsilon isoform, PP2A B subunit isoform B′-epsilon,
PP2A B subunit isoform B56-epsilon, PP2A B subunit isoform PR61-epsilon, PP2A B subunit isoform R5-epsilon
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5A5-1F3, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPA(5524)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Apoptosis & Cancer
Kinases & Phosphatases
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in U2OS cells. (Max F. Perutz Laboratories, Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated endogenous PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in a panel of U2OS cell lysates expressing the B56 alpha, beta, gamma, delta, and epsilon regulatory subunit of PP2A (Max F. Perutz Laboratories, Medical University of Vienna, Austria).
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
NIH/3T3 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable