Documentos clave
MABN845
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-neurofisina 2/NP-AVP, clon PS 41
clone PS 41, from mouse
Sinónimos:
Vasopressin-neurophysin 2-copeptin, AVP-NPII, Arg-vasopressin, Arginine-vasopressin, Neurophysin 2, Neurophysin-I, Copeptin, Neurophysin 2/NP-AVP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PS 41, monoclonal
reactividad de especies
rat
técnicas
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Avp(24221)
Descripción general
La neurofisina 1 y la 2 (NPI y NPII) son portadores, respectivamente, de las hormonas peptídicas oxitocina (OT) y vasopresina (AVP). Cada NP y su hormona peptídica asociado se sintetizan como una proteína precursora, OT-NPI (UniProt P01179) codificada por el gen Oxt (u OT) o AVP-NPII (UniProt P01186) codificada por el gen Avp en especies de rata. Las escisiones postraduccionales eliminan el péptido señal y transforman el precursor en la OT y la NPI maduras (aa 20-28 y aa 32-135, respectivamente, de OT-NPI) o en la AVP y la NPII (aa 24-32 y aa 36-128, respectivamente, de AVP-NPII). La OT es una potente hormona y neurotransmisor secretada dentro de la glándula pituitaria. La OT ejerce su actividad biológica a través de su receptor OXTR (también conocido como OTR). La OT se utiliza clínicamente para la inducción del parto y puede exhibir potencial terapéutico para el tratamiento de los trastornos de ansiedad social. La AVP actúa principalmente como antidiurético y regula la concentración sanguínea de agua, glucosa y sales. La AVP es secretada en la hipófisis posterior, pero ejerce su actividad biológica en el riñón a través del receptor AVPR2 acoplado a la proteína G (V2R).
Especificidad
El clon PS 41 reacciona con el precursor vasopresina-neurofisina 2-copeptina, neurofisina 2, pero no con la Arg-vasopresina, la copeptina, la oxitocina ni la neurofisina 1.
Inmunógeno
Epítopo: Neurofisina 2
Extracto soluble ácido conjugado con KLH de lóbulos intermedios de rata (Sprague-Dawley).
Aplicación
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la neurofisina 2/NP-AVP en células de pituitaria de rata.
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó inmunorreactividad de neurofisina 2/NP-AVP en el hipotálamo de ratas en desarrollo ya desde el día embrionario (E16) utilizando cortes coronales con vibratomo. (Witnall, M.H., et al.(1985). J Neurosci. 5(1):98-109)
Análisis mediante radioimnunoanálisis: se confirmó la reactividad específica por RIA de un lote representativo usando placas recubiertas con neurofisina/NP purificada de rata y anticuerpo secundario marcado con 125I (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Análisis mediante microscopia electrónica: un lote representativo inmunotiñó vesículas neurosecretoras granuladas (VNS) en todos los axones, cuerpos de Herring y terminales mediante EM utilizando cortes LR White de hipófisis posterior de rata (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo provocó inmunoprecipitación de la neurofisina 2 radiomarcada, pero no de la neurofisina 1 (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Análisis ELISA: un lote representativo detectó, mediante ELISA no tipo sándwich, inmunorreactividad de la neurofisina 2 en preparaciones de neurofisina de rata utilizando anticuerpos secundarios marcados con 125I o conjugados con HRP (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-neurofisina 2/NP-AVP, clon PS 41, está validado para su uso en Western Blotting e inmunohistoquímica, radioinmunoanálisis, microscopia electrónica, inmunoprecipitación y ELISA para la detección de neurofisina 2/NP-AVP.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido pituitario de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la neurofisina 2/NP-AVP en 10 µg de lisado de tejido hipofisario de rata.
Descripción de destino
~15 kDa observados
Forma física
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Kai Li et al.
Neural regeneration research, 19(10), 2249-2258 (2024-03-15)
JOURNAL/nrgr/04.03/01300535-202410000-00026/figure1/v/2024-02-06T055622Z/r/image-tiff Previous studies have shown that growth hormone can regulate hypothalamic energy metabolism, stress, and hormone release. Therefore, growth hormone has great potential for treating hypothalamic injury. In this study, we established a specific hypothalamic axon injury model by inducing
Amelie Soumier et al.
iScience, 25(1), 103655-103655 (2022-01-15)
Oxytocin (OXT) and arginine vasopressin (AVP), two neuropeptides involved in socio-emotional behaviors have been anatomically defined in the adult brain. Yet their spatial organization during postnatal development is not clearly defined. We built a developmental atlas using 3D imaging of
Mingfeng Zhou et al.
Neuroendocrinology (2021-11-12)
Hypothalamic injury causes several complicated neuroendocrine-associated disorders, such as water-electrolyte imbalance, obesity, and hypopituitarism. Among these, central diabetes insipidus (CDI), characterized by polyuria, polydipsia, low urine specific gravity, and deficiency of arginine vasopressin contents, is a typical complication after hypothalamic
Marie Habart et al.
STAR protocols, 4(1), 101968-101968 (2023-01-05)
Here, we present an optimized iDISCO+ protocol combining tissue clearing and light sheet microscopy to map the postnatal development of oxytocin and vasopressin neurons in mouse hypothalamus. We describe tissue preparation, immunostaining, clearing, and imaging. We then detail how to
Ming-Feng Zhou et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 25(5), 562-574 (2019-01-25)
Central diabetes insipidus (CDI), a typical complication caused by pituitary stalk injury, often occurs after surgery, trauma, or tumor compression around hypothalamic structures such as the pituitary stalk and optic chiasma. CDI is linked to decreased arginine vasopressin (AVP) neurons