Key Documents
MABN844
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-neurofisina 1, clon PS 38
clone PS 38, from mouse
Sinónimos:
Oxytocin-neurophysin 1, OT-NPI, Oxytocin, Ocytocin, Neurophysin 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PS 38, monoclonal
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Oxt(25504)
General description
Las neurofisinas son proteínas lineales ricas en cisteína que contienen 93-95 aminoácidos. En la mayoría de las especies de mamíferos se encuentran dos tipos de neurofisina, la NPI y la NPII, que sirven como transportadores, respectivamente, de la oxitocina (OT) y la vasopresina (AVP). Cada NP y su hormona asociado se sintetizan como una proteína precursora, OT-NPI (UniProt P01179) codificada por el gen Oxt (u Ot) o VAP-NPII (UniProt P01186) codificada por el gen Avp en especies de rata. Las escisiones postraduccionales eliminan el péptido señal y transforman el precursor en la OT y la NPI maduras (aa 20-28 y aa 32-135, respectivamente, de OT-NPI) o AVP y NPII (aa 24-32 y aa 36-128, respectivamente, de AVP-NPII). La OT es una potente hormona y neurotransmisor secretada dentro de la glándula pituitaria. La OT ejerce su actividad biológica a través de su receptor OXTR (también conocido como OTR). La OT se utiliza clínicamente para la inducción del parto y puede exhibir potencial terapéutico para el tratamiento de los trastornos de ansiedad social. La VAP actúa principalmente como antidiurético y regula la concentración sanguínea de agua, glucosa y sales. La VAP es secretada en la hipófisis posterior, pero ejerce su actividad biológica en el riñón a través del receptor AVPR2 acoplado a la proteína G (V2R).
Specificity
El clon PS 38 detecta la neurofisina 1 (NP asociada a oxitocina), pero no la ocitocina/oxitocina ni la neurofisina 2 (NP asociada a vasopresina)
Immunogen
Epítopo: Neurofisina 1
Extracto soluble en ácido conjugado con KLH de lóbulos intermedios de rata (Sprague-Dawley) correspondiente a la neurofisina 1 de rata.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-neurofisina 1, clon PS 38, está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia (WB), inmunohistoquímica y radioinmunoanálisis para la detección de la neurofisina 1.
Inmunohistoquímica: un lote representativo detectó neuronas sintetizadoras de oxitocina (OT) en las regiones supraóptica hipotalámica (SON) y del lóbulo neuronal (NL) de cortes de tejido hipofisario e hipotalámico de rata incluidos en parafina (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Radioinmunoanálisis (RIA): se evaluó la afinidad de unión con la neurofisina 1 de rata purificada mediante RIA de un lote representativo (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la neurofisina 1 en extractos de hipófisis posterior de rata (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido pituitario de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la neurofisina 1 en 10 µg /ml de lisado de tejido hipofisario de rata.
Target description
~12 kDa observados
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Leo Kojima et al.
iScience, 27(6), 109878-109878 (2024-05-27)
Adeno-associated virus (AAV) vectors are potential tools for cell-type-selective gene delivery to the central nervous system. Although cell-type-specific enhancers and promoters have been identified for AAV systems, there is limited information regarding the effects of AAV genomic components on the
Dipanwita Pati et al.
Journal of neuroendocrinology, 32(3), e12839-e12839 (2020-03-07)
Significant prior evidence indicates that centrally acting oxytocin robustly modulates stress responsiveness and anxiety-like behaviour, although the neural mechanisms behind these effects are not entirely understood. A plausible neural basis for oxytocin-mediated stress reduction is via inhibition of corticotrophin-releasing hormone
Rohan Savani et al.
Bioscience reports, 44(1) (2024-01-16)
Combining adeno-associated virus (AAV)-mediated expression of Cre recombinase with genetically modified floxed animals is a powerful approach for assaying the functional role of genes in regulating behavior and metabolism. Extensive research in diverse cell types and tissues using AAV-Cre has
Hanna Hörnberg et al.
Nature, 584(7820), 252-256 (2020-08-08)
A fundamental challenge in developing treatments for autism spectrum disorders is the heterogeneity of the condition. More than one hundred genetic mutations confer high risk for autism, with each individual mutation accounting for only a small fraction of cases1-3. Subsets
Hongyang Wang et al.
Neuroendocrinology, 113(3), 343-360 (2022-09-01)
In the regulation of oxytocin (OT) neuronal activity, hydrogen sulfide (H2S), a gaseous neurotransmitter, likely exerts an excitatory role. This role is associated with increased expression of astrocytic cystathionine-β-synthase (CBS), the key enzyme for H2S synthesis. However, it remains unclear