MABN12
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, G2-11
Sinónimos:
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Amyloid β42 Antibody, clone G2-11, clone G2-11, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
clon
G2-11, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Amyloid β42 in 10 µg of human Alzheimer diseased brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human Alzheimer diseased brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable