AB5076
Anticuerpo anti-amiloide, β 1-40/42
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
Inmunohistoquímica: 1:100 usando tejido cerebral de Alzheimer fijado en formol o paraformaldehído.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 (50-100 ng péptido inmunógeno/pocillo).
El péptido de control inmunógeno es el número de referencia AG365.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Enfermedades neurodegenerativas
Linkage
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Tejido cerebral de enfermedad de Alzheimer, extractos de tejido completo de cerebro de ratón.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c