Documentos clave
MABF39-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-DC-STAMP, clon 1A2
clone 1A2, from mouse
Sinónimos:
Dendritic cell-specific transmembrane protein, DC-STAMP, Dendrocyte-expressed seven transmembrane protein, FIND, hDC-STAMP, IL-four-induced protein, Transmembrane 7 superfamily member 4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
La proteína transmembrana específica de células dendríticas (UniProt Q9H295; también conocida como DC-STAMP, proteína de membrana siete expresada en dendrocitos, FIND, hDC-STAMP, proteína inducida por IL-cuatro, miembro 4 de la superfamilia de transmembrana 7) está codificada por el gen DCSTAMP (también conocido como TM7SF4) (ID del gen 81501) en humanos. La DC-STAMP es una proteína transmembrana seis esencial para la fusión célula a célula para formar osteoclastos multinucleados (OC) durante la osteoclastogénesis. La expresión de DC-STAMP aumenta en las células precursoras de osteoclastos (OCP) cuando se exponen a citocinas promotoras de OC, como el ligando del receptor activador del factor nuclear-κB (NF-κB) (RANKL); por otro lado, los ratones genomanipulados para inactivar el Dcstamp (KO) tienen pocos OC multinucleados TRAP+ y aumento de masa ósea. Además, la sobreexpresión de DC-STAMP en ratones transgénicos (Tg) acelera la fusión célula a célula durante la diferenciación de los OCP y aumenta la reabsorción ósea. DC-STAMP es una proteína seis-transmembrana (a.a. 35-55, 58-78, 98-118, 210-230, 293-313, 377-397) que tiene sus extremos N y C terminales expuestos intracelularmente (a.a. 1-34, 398-470). La cola citoplásmica C-terminal de la DC-STAMP contiene un motivo inhibidor de inmunorreceptor basado en tirosina o secuencia ITIM (407-SFYPSV-412) que, cuando se fosforila en el resto de tirosina, recluta la SHP-1. El anticuerpo neutralizante de DC-STAMP bloquea la formación de OC in vitro y abole la fosforilación de la tirosina de las SHP-1 y DC-STAMP celulares.
Specificity
El clon 1A2 reconoce un epítopo conservado entre la DC-STAMP humana y la murina en el tercer dominio extracelular.
Immunogen
Epítopo: El tercer dominio extracelular.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a una secuencia del tercer dominio extracelular de la DC-STAMP humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 4,0 µg/ml de un lote representativo detectaron DC-STAMP en 10 µg de lisados de timo de ratones naturales, pero no de ratones genomanipulados con desactivación de Dcstamp.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1,0 µg/ml de un lote representativo detectó DC-STAMP en lisados de timo y bazo de ratones naturales y en lisados de timo y bazo muy reducidos en DC-STAMP de ratones genomanipulados con desactivación de Dcstamp (Cortesía de Grace Chiu, Ph.D., University of Rochester Medical Center, NY, EE.UU.).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la banda DC-STAMP dímera de ~106 kDa y la banda monómera de ~53 kDa mediante Western blotting bajo condiciones no desnaturalizadas y desnaturalizadas, respectivamente, siguiendo inmunoprecipitación de DC-STAMP con el lisado de macrófago murino RAW 264.7 (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Análisis mediante citometría de flujo: un lote representativo detectó linfocitos y monocitos positivos para DC-STAMP en PBMC humanas purificadas (Chiu, Y.H., et al. (2012). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Análisis mediante citometría de flujo: un lote representativo detectó la expresión superficial de DC-STAMP en macrófagos murinos RAW 264.,7 y monocitos CD11b+ derivados de médula ósea murina. La DC-STAMP se expresa como un dímero en células precursoras de osteoclastos (OCP) y se detecta eficientemente mediante citometría de flujo utilizando el clon 1A2 (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Análisis de función: un lote representativo inhibió la formación de osteoclastos (OC) inducida por el tratamiento con RANKL y M-CSF en cultivos de PBMC y monocitos humanos & (Chiu, Y.H., et al. (2012). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Análisis de función: un lote representativo inhibió la formación de osteoclastos (OC) inducida por el tratamiento con RANKL en cultivos de macrófagos de médula ósea murina y RAW 264.7 (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la expresión de DC-STAMP en células gigantes multinucleadas ‘similares a osteoclastos’ en tumores de células gigantes de hueso humanos (Chiu, Y.H., et al. (2012). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó células PBMC humanas positivas para DC-STAMP utilizando una preparación celular incluida en parafina y fijada con NBF al 10% (Chiu, Y.H., et al. (2012). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó ubicaciones intracelulares diferenciales de DC-STAMP mediante tinción inmunocitoquímica fluorescente de macrófagos de médula ósea murina fijados con paraformaldehído al 4 % y permeabilizados con saponina al 0,1 % en diferentes momentos durante la osteoclastogénesis tras tratamiento con RANKL (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo causó inmunoprecipitación de DC-STAMP de lisados de monocitos humanos (Chiu, Y.H., et al. (2012). J. Bone Miner. Res. 27(1):79-92).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo causó inmunoprecipitación de DC-STAM de extractos de membrana de macrófagos murinos RAW 264.7 (Mensah, K.A., et al. (2010). J. Cell. Physiol. 223(1):76-83).
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-DC-STAMP, clon 1A2 es un anticuerpo contra DC-STAMP para utilizar en inmunoelectrotransferencia, citometría de flujo, inmunocitoquímica, inmunoprecipitación.
Subcategoría de investigación
Osteobiología
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de timón de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 4,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron la DC-STAMP en 10 µg de lisado de timo de ratón.
Target description
~58 kDa observados. El tamaño de la banda diana es mayor que los pesos moleculares calculados de 53,39 kDa (humano) y 53,88 kDa (ratón) debido a la glucosilación. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo IgG2aκ monoclonal de ratón purificado en PBS sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yuji Inagaki et al.
Journal of clinical medicine, 10(3) (2021-01-28)
Gan-Lu-Yin (GLY), a traditional Chinese herbal medicine, shows therapeutic effects on periodontitis, but that mechanism is not well known. This study aims to clarify the precise mechanism by investigating the inhibitory effects of GLY extracts on osteoclastogenesis in vitro and
Jarred M Whitlock et al.
Nature communications, 14(1), 616-616 (2023-02-05)
Multinucleated osteoclasts, essential for skeletal remodeling in health and disease, are formed by the fusion of osteoclast precursors, where each fusion event raises their bone-resorbing activity. Here we show that the nuclear RNA chaperone, La protein has an additional function
Mariana S P Ribeiro et al.
The Journal of biological chemistry, 299(12), 105379-105379 (2023-10-24)
Osteoclasts are specialized cells responsible for bone resorption, a highly energy-demanding process. Focus on osteoclast metabolism could be a key for the treatment of osteolytic diseases including osteoporosis. In this context, AMP-activated protein kinase α1 (AMPKα1), an energy sensor highly
Ya-Hui Chiu et al.
Journal of cellular physiology, 232(9), 2538-2549 (2016-10-11)
DC-STAMP is a multi-pass transmembrane protein essential for cell-cell fusion between osteoclast precursors during osteoclast (OC) development. DC-STAMP-/- mice have mild osteopetrosis and form mononuclear cells with limited resorption capacity. The identification of an Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif (ITIM) on
Mariana Pena Ribeiro Soares et al.
Cell biology international, 43(5), 466-475 (2019-02-15)
Reactive oxygen species (ROS) are produced by NADPH oxidase (NOX), an enzyme that reduces oxygen by using NADPH as a substrate. Apocynin (APO) is a catechol that is used as a NOX inhibitor, and N-acetyl-cysteine ​​(NAC) can reduce intracellular ROS