Key Documents
MABF260
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NLRC5, clon 3H8
clone 3H8, from rat, purified by using protein G
Sinónimos:
Protein NLRC5, Caterpiller protein 16.1, CLR16.1, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 27, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3H8, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1, kappa
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NLRC5(84166)
General description
La proteína denominada NLRC5, también conocida como dominio de oligomerización por unión de nucleótidos de la proteína 27, proteína Caterpiller 16.1 (CLR16.1) o dominio de oligomerización por unión de nucleótidos de la proteína 4, y codificada por el gen NLRC5/NOD27/NOD4, desempeña un papel en el control homeostático de la inmunidad innata y los mecanismos de defensa antivírica. Es probable que la NLRC5 regule también las vías de respuesta de comunicación del NF kappa B y el interferón de tipo 1 inducidas por las infecciones. NLRC5 interactúa con CHUK e IKBKB e impide la fosforilación de CHUK e IKBKB, inhibiendo así su actividad cinasa. NLRC5 interactúa con las proteínas DDX58 e IFIH1 y bloquea la interacción entre MAVS y las proteínas DDX58. NLRC5 se encuentra en el citoplasma. NLRC5 se expresa a concentraciones moderadas en el bazo, el timo, el pulmón, el cerebro, las amígdalas, el corazón y la próstata, pero su expresión es inducida de manera notable por los interferones durante las enfermedades infecciosas. Los estudios tradicionales sobre las respuestas inmunitarias han demostrado que la NLRC5 es un regulador específico y fundamental de los genes del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) de clase I, así como de los genes relacionados que participan en la presentación de los antígeno MHC de clase I. La expresión de los genes del MHC de clase I está regulada por la NLRC5 en coordinación con los componentes RFX a través de una manera dependiente de los enhanceosomas, y la implicación de NLRC5 en la activación, proliferación y citotoxicidad de las células T CD8+ mediada por el MHC clase I ha demostrado ser crucial en la defensa del huésped contra las infecciones bacterianas intracelulares.
Specificity
La especificidad objetivo del clon 3H8 se confirmó mediante inmunotransferencia Western utilizando lisados de células que sobreexpresan la NLRC5 transfectada exógenamente, así como células con atenuación de la expresión de la NLRC5 endógena por transfección de shRNA (Neerincx, A., et al (2010). J. Biol. Chem. 285(34):26223-26232). El epítopo del clon 3H8 está presente en las isoformas 1 y 4 empalmadas de la NLRC5 humana, pero está ausente de las isoformas 2, 3, 5 y 6 comunicadas por UniProt (Q86WI3).
Immunogen
Péptido lineal conjugado con BSA que corresponde a la secuencia C-terminal de la NLRC5 humana.
Application
Análisis de citometría de flujo: 0,25 µg de un lote representativo detectaron la NLRC5 en células de Jurkat y Raji.
Análisis de inmunoprecipitación: Un lote representativo detectó aumento inducido por tratamiento con poli(I:C) (Nº ref. 528906) de la NLRC5 endógena en células HeLa mediante análisis de IP-inmunoelectrotransferencia de las fracciones citosólicas y nucleares. Se observó una fuerte acumulación nuclear de la NLRC5 tras la inhibición de la exportación nuclear mediante tratamiento por LepB (Nº ref. 431050), mientras que era principalmente citoplásmica en células no tratadas (Neerincx, A., et al (2012). J. Immunol. 188(10):4940-4950).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Un lote representativo detectó la NLRC5 en lisado de células THP-1, así como NLRC5 etiquetada con FLAG expresada exógenamente en lisado de células HEK293T transfectadas. La detección de la banda diana se redujo considerablemente utilizando lisados de células THP-1 transfectadas con siRNA de la NLRC5. (Neerincx, A., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(34):26223-26232).
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Detección de la NLRC5 con este anticuerpo monoclonal de rata, anticuerpo anti-NLRC5, clon 3H8, validado para su utilización en inmunoelectrotransferencia, citometría de flujo e IP.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Quality
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia en lisado de células Raji.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la NLRC5 en 10 µg de lisado de células Raji.
Target description
~205 kDa observados. 204,6 kDa (isoforma 1) y 201,3 kDa (isoforma 4) calculados. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Physical form
IgG1κ monoclonal de rata purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Tünde Fekete et al.
Frontiers in immunology, 9, 2314-2314 (2018-10-23)
Unique members of the nucleotide-binding domain leucine-rich repeat (NLR) family have been found to regulate intracellular signaling pathways initiated by other families of pattern recognition receptors (PRR) such as Toll-like receptors (TLRs) and retinoic-acid inducible gene I (RIG-I)-like receptors (RLRs).
Shubhada K Chothe et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 230-230 (2020-06-09)
Avian influenza viruses (AIVs) cause major economic losses to the global poultry industry. Many host factors have been identified that act as regulators of the inflammatory response and virus replication in influenza A virus (IAV) infected cells including nucleotide-binding oligomerization
Haley E Adcox et al.
mBio, 12(4), e0181621-e0181621 (2021-08-04)
Orientia tsutsugamushi is the etiologic agent of scrub typhus, the deadliest of all diseases caused by obligate intracellular bacteria. Nucleomodulins, bacterial effectors that dysregulate eukaryotic transcription, are being increasingly recognized as key virulence factors. How they translocate into the nucleus
Devin Dersh et al.
Immunity, 54(1), 116-131 (2020-12-04)
Tumors frequently subvert major histocompatibility complex class I (MHC-I) peptide presentation to evade CD8+ T cell immunosurveillance, though how this is accomplished is not always well defined. To identify the global regulatory networks controlling antigen presentation, we employed genome-wide screening in