Documentos clave
MABF2061
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-TAPA-1 (CD81), clon 5A6
clone 5A6, from mouse
Sinónimos:
CD81 antigen, 26 kDa cell surface protein TAPA-1, Target of the antiproliferative antibody 1, Tetraspanin-28, Tspan-28
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5A6, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD81(975)
General description
Antígeno CD81 (UniProt: P60033; también conocida como proteína de superficie celular de 26 kDa TAPA-1, diana del anticuerpo antiproliferativo 1, tetraspanina 28, Tspan-28, CD81) está codificado por el gen CD81 (también conocido como TAPA1, TSPAN28) (ID del gen: 975) en humanos. La TAPA-1 es una proteína de membrana multipaso homodímera no glucosilada de la familia de las tetraspaninas (TM4SF). Se expresa en una amplia gama de células, entre ellas las líneas celulares de tumores hematolinfoides, neuroectodérmicos y mesenquimatosos, y se comunica que intervienen en la regulación del crecimiento celular del linfoma. Contiene cuatro dominios transmembranarios, dos bucles extracelulares, y cortos extremos amino y carboxilo que son intracelulares. Se ha demostrado que TAPA-1 afecta a la adherencia, la morfología, la activación, la proliferación y la diferenciación celulares de las células B, T y otras. En las células B forma parte de un complejo que contiene CD21, CD19 y Leu13, y se ha comunicado que este complejo reduce el umbral de activación de las células B a través del receptor de células B estableciendo un puente entre el reconocimiento específico del antígeno y el reconocimiento del complemento mediado por CD21. En las células T, se demuestra que se asocia con CD4 y CD8, y que proporciona una señal coestimuladora con CD3. Se ha comunicado también que actúa como receptor del virus de la hepatitis C (VHC) en los hepatocitos. Las mutaciones en el gen CD81 causan inmunodeficiencia variable común 6 (CVID6) que se caracteriza por deficiencia de anticuerpos, hipogammaglobulinemia, infecciones bacterianas recurrentes e incapacidad para montar una respuesta de anticuerpos a antígenos. (Levy S., et al. (1998). Annu. Rev. Immunol.16; 89-109; Oren, R., et al. (1990). Mol. Cell Biol. 10(8); 4007-15).
Specificity
El clon 5A6 detecta la TAPA-1 (CD81) en células humanas.
Immunogen
Células OCI-LY8 enteras (línea celular de Cellosaurus).
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Un lote representativo detectó TAPA-1 (CD81) en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Clark, K.L., et. Al (2004). J Biol Chem. 279(19):19401-6.).
Análisis mediante inmunoprecipitación: Un lote representativo provocó inmunoprecipitación de la TAPA-1 (CD81) en aplicaciones de inmunoprecipitación (Clark, K.L., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(19):19401-6; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Análisis mediante citometría de flujo: Un lote representativo detectó TAPA-1 (CD81) en aplicaciones de citometría de flujo (van Zelm, M.C., et. Al (2010). J Clin Invest. 120(4):1265-74; Oren, R., et. al. (1990). Mol. Cell Biol. 10(8):4007-15).
Inhibición: Un lote representativo inhibió el crecimiento y la proliferación de la línea celular OCI-LY8. (Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anti-TAPA-1 (CD81), clon 5A6, nº de ref. MABF2061, es un anticuerpo monoclonal de ratón que detecta la TAPA-1 (CD81) y que se ha probado para su uso en citometría de flujo, ensayo de inhibición, inmunoprecipitación y Western Blotting.
Quality
Evaluada por citometría de flujo en células HUH-7.
Análisis de citometría de flujo: 1 µg de este anticuerpo detectó la TAPA-1 (CD81) en un millón de células HUH-7.
Target description
25,81 kDa calculados.
Physical form
Anticuerpo IgG1 monoclonal de ratón purificado que contiene PBS sin azida.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción. Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Anna Drożdż et al.
Pharmaceutics, 12(9) (2020-09-17)
Recent years have brought great focus on the development of drug delivery systems based on extracellular vesicles (EVs). Considering the possible applications of EVs as drug carriers, the isolation process is a crucial step. To solve the problems involved in
Arash Latifkar et al.
Developmental cell, 49(3), 393-408 (2019-04-16)
The NAD+-dependent deacetylase Sirtuin 1 (SIRT1) is down-regulated in triple-negative breast cancer. To determine the mechanistic basis by which reduced SIRT1 expression influences processes related to certain aggressive cancers, we examined the consequences of depleting breast cancer cells of SIRT1.