Key Documents
CBL162
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CD9, clon MM2/57
clone MM2/57, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MRP-1, DRAP-27
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MM2/57, monoclonal
species reactivity
human, rabbit, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD9(928)
Specificity
Este anticuerpo reacciona con una banda de peso molecular de 25 kDa en geles de membranas plaquetarias no reducidas e inmunoprecipita una banda similar de plaquetas marcadas con yodo-125. El antígeno se expresa en eosinófilos, granulocitos, monocitos y numerosas células del estroma. Este antígeno CD9 pertenece a la superfamilia TM4 de proteínas de superficie celular con los N y C terminales localizados en el citoplasma.
Immunogen
Glucoproteína plaquetaria humana
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-CD9, clon MM2/57, detecta el nivel de CD9, y se ha publicado y validado para utilizar en FC, IP, WH e IH.
Inmunohistoquímica: Cortes congelados de plaquetas, monocitos y células pre-B con tinción diferencial en tejidos linfoide y epitelial
Estudios de inhibición y agregación plaquetaria
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas .
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Physical form
El monoclonal se presenta a una concentración de 100 μg/1ml en disolución salina tamponada con fosfato que contiene azida sódica 10 mM y 1 mg/ml de seroalbúmina bovina. Recomendamos que cada laboratorio determine un valor de trabajo óptimo para utilizar en su aplicación concreta.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
1 año a 4°C desde la fecha de envío.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Dmitry Ter-Ovanesyan et al.
eLife, 10 (2021-11-17)
Extracellular vesicles (EVs) are released by all cells into biofluids and hold great promise as reservoirs of disease biomarkers. One of the main challenges in studying EVs is a lack of methods to quantify EVs that are sensitive enough and
V Zvereff et al.
British journal of cancer, 97(7), 941-948 (2007-09-13)
CD9, a member of the tetraspanin family of proteins, is involved in a variety of cellular interactions with many other proteins and molecules. Although CD9 has been implicated in cell fusion, migration and cancer progression, the detailed function of this
Yesim Verel-Yilmaz et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 697939-697939 (2021-08-10)
Due to a grim prognosis, there is an urgent need to detect pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) prior to metastasis. However, reliable diagnostic imaging methods or biomarkers for PDAC or its precursor lesions are still scarce. ADAM8, a metalloprotease-disintegrin, is highly
Yuan-Yin Chen et al.
Cancers, 13(21) (2021-11-14)
C-Circles, self-primed telomeric C-strand templates for rolling circle amplification, are the only known alternative-lengthening-of-telomeres (ALT)-specific molecule. However, little is known about the biology of C-Circles and if they may be clinically useful. Here we show that C-Circles are secreted by
Xiaoman Zhang et al.
PloS one, 17(6), e0270634-e0270634 (2022-06-25)
Extracellular vesicles (EVs) have attracted much attention as potential diagnostic biomarkers for human diseases. Although both plasma and serum are utilized as a source of blood EVs, it remains unclear whether, how and to what extent the choice of plasma