MABF1968
Anti-Microglobulin beta2 Antibody, clone BBM.1
clone BBM.1, from mouse
Sinónimos:
B2M
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BBM.1, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... B2M(567)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited Microglobulin beta2 activity (Parham, P., et. al. (1983). J Biol Chem. 258(10):6179-86).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Microglobulin beta2 in Flow Cytometry applications (Drukker, M., et. al. (2012). Nat Biotechnol. 30(6):531-42).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1:1,000 dilution from a representative lot detected Microglobulin beta2 in human breast cancer and human tonsil tissues.
Inflammation & Immunology
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Microglobulin beta2 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable