Key Documents
MABE647
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys27), clon RM172
clone RM172, from rabbit
Sinónimos:
Histone H3.3, Histone H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RM172, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys27)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
La histona H3, también conocida como histona H3.1t (H3/t), H3t o H3/g, y codificada por el gen HIST3H3/H3Ft, es uno de los componentes principales del nucleosoma. Los nucleosomas envuelven y compactan el ADN en la cromatina, limitando la accesibilidad del ADN a las maquinarias celulares que requieren ADN como plantilla. Las histonas, por tanto, desempeñan un papel central en la regulación de la transcripción, la reparación del ADN, la replicación del ADN y la estabilidad cromosómica. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina. Los elevados niveles de fosforilación de la histona H3 se asocian con la mitosis.
Specificity
Este anticuerpo reacciona a la histona H3 acetilada en la lisina 27 (K27ac). Sin reactividad cruzada con otras lisinas acetiladas de la histona H3.
Immunogen
Péptido lineal que corresponde a la histona H3 humana acetilada en la Lys27.
Application
Análisis múltiple (Mplex): Se utilizaron 0,1-0,5 μg/ml de un lote representativo en Multiplex.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys27), clon RM172, está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia (Western blotting), multiplexado para la detección de acetil-histona H3.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido de células HeLa tratadas y no tratadas con butirato de sodio.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 μg/ml de este anticuerpo detectó la acetil-histona H3 (Lys27) en extracto ácido de HeLa tratadas con butirato de sodio.
Target description
~17 kDa observados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo monoclonal de conejo en PBS con BSA al 1 % y azida sódica al 0,09 %
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Michael S Hoetker et al.
Nature cell biology, 25(8), 1121-1134 (2023-07-18)
The epigenetic mechanisms that maintain differentiated cell states remain incompletely understood. Here we employed histone mutants to uncover a crucial role for H3K36 methylation in the maintenance of cell identities across diverse developmental contexts. Focusing on the experimental induction of
Chi Sun et al.
Scientific reports, 13(1), 12899-12899 (2023-08-10)
Enhancers function with a basal promoter to control the transcription of target genes. Enhancer regulatory activity is often studied using reporter-based transgene assays. However, unmatched results have been reported when selected enhancers are silenced in situ. In this study, using
Steven J Wu et al.
Nature biotechnology, 39(7), 819-824 (2021-04-14)
Methods for quantifying gene expression1 and chromatin accessibility2 in single cells are well established, but single-cell analysis of chromatin regions with specific histone modifications has been technically challenging. In this study, we adapted the CUT&Tag method3 to scalable nanowell and
Steven Henikoff et al.
eLife, 9 (2020-11-17)
Chromatin accessibility mapping is a powerful approach to identify potential regulatory elements. A popular example is ATAC-seq, whereby Tn5 transposase inserts sequencing adapters into accessible DNA ('tagmentation'). CUT&Tag is a tagmentation-based epigenomic profiling method in which antibody tethering of Tn5
Julien Jarroux et al.
EMBO reports, 22(7), e50193-e50193 (2021-05-08)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) describes the loss of epithelial traits and gain of mesenchymal traits by normal cells during development and by neoplastic cells during cancer metastasis. The long noncoding RNA HOTAIR triggers EMT, in part by serving as a scaffold