Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
05-1003
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-Akt (Ser473), clon 6F5
clone 6F5, from mouse
Sinónimos:
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6F5, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, vertebrates, human
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer473)
Gene Information
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
General description
Akt/PKB es una cinasa Ser/Thr y un importante efector conocido de la vía de la cinasa PI3. Está implicada en múltiples vías de señalización que se relacionan con muchos procesos biológicos: el metabolismo de la glucosa, la supervivencia celular / apoptosis, el control del ciclo celular, la angiogénesis, la diferenciación y el crecimiento y la proliferación celulares. En mamíferos existen tres isoformas de Akt (Akt1/PKB, Akt2/PKB, y Akt3/PKB). Presentan un alto grado de homología, pero difieren ligeramente en la localización de sus sitios de fosforilación reguladora. La Akt es la isoforma predominante en la mayoría de los tejidos y se cree que tiene un papel dominante en el crecimiento, la supervivencia, el desarrollo embrionario y la diferenciación de los adipocitos. La Akt2 se correlaciona con la regulación de la homeostasis de la glucosa y es la isoforma predominante expresada en los tejidos que responden a la insulina. La Akt3 es abundante en el tejido cerebral. Cada isoforma de Akt se compone de tres regiones funcionalmente distintas: un dominio de homología de Pleckstrin (PH) N-terminal que proporciona un módulo de unión a lípidos para dirigir la Akt hacia PIP3 en la membrana celular que es necesario para su activación, un dominio catalítico central que contiene la Thr308, y un motivo hidrófobo C-terminal que contiene el Ser473. La activación de Akt depende de un mecanismo regulador doble que requiere su translocación a la membrana plasmática y la fosforilación doble en la Thr308 por PDK1 y la Ser473 por el complejo TORC2.
Specificity
Reconoce la Akt solo cuando está fosforilada en la Ser473. Este anticuerpo no muestra reacción cruzada con Akt1/PKBα cuando no está fosforilada en la Ser473.
Se prevé que reaccione con la mayoría de las especies ya que la secuencia es 100 % homóloga con la de los vertebrados más comunes.
Immunogen
Péptido que abarca e incluye la Ser473 fosforilada de la Akt1 humana.
Application
Análisis de inmunofluorescencia:
las células A431 tratadas con EGF fueron fijadas, permeabilizadas y teñidas con anti-fosfo-Akt (Ser473), clon 6F5 (2 μg/ml) (rojo). Para la detección se utilizó anti-ratón conjugado con Cy3 y para teñir la actina se utilizó faloidina - AlexaFluor488 (verde).
Inmunohistoquímica:
se diluyó el anti-fosfo-Akt (Ser473), clon 6F5, 1:200, se detectó con IHC-Select con HRP-DAB.
Citometría de flujo:
se utilizó anti-fosfo-Akt (Ser473) en una dilución 1:800 para este ensayo.
El anticuerpo anti-fosfo-Akt (Ser473), clon 6F5, detecta el nivel de fosfo-Akt (Ser473) y ha sido publicado y validado para utilizar en ELISA, WB, FC, IF, IH.
Quality
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
0.5-1 μg/ml de este lote detectaron Akt fosforilada en lisados de fibroblastos NIH-3T3 de ratón tratados con 100 ng/ml de PDGF durante 20 minutos.
Target description
60 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificadaκ en Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con NaN3 al 0,05 %
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Zhicheng Liu et al.
Discover. Oncology, 13(1), 8-8 (2022-02-25)
Colorectal cancer (CRC) is considered to be a leading cause of cancer-related death. Centromere protein O (CENPO) can prevent the separation of sister chromatids and cell death after spindle injury. Nevertheless, the role of CENPO in CRC has not been
Xiaoli Li et al.
The Journal of biological chemistry, 290(5), 2715-2727 (2014-12-17)
Functional maintenance of hematopoietic stem cells (HSCs) is constantly challenged by stresses like DNA damage and oxidative stress. Here we show that the Fanconi anemia protein Fancd2 and stress transcriptional factor Foxo3a cooperate to prevent HSC exhaustion in mice. Deletion
Claire Marceaux et al.
Journal of cell science, 131(5) (2018-02-09)
ARHGAP19 is a hematopoietic-specific Rho GTPase-activating protein (RhoGAP) that acts through the RhoA/ROCK pathway to critically regulate cell elongation and cytokinesis during lymphocyte mitosis. We report here that, during mitosis progression, ARHGAP19 is sequentially phosphorylated by the RhoA-activated kinases ROCK1
Paula J S Pereira et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(49), 16272-16281 (2015-12-15)
The gastrin-releasing peptide (GRP) and its receptor (GRPR) are important components of itch transmission. Upstream, but not downstream, aspects of GRPR signaling have been investigated extensively. We hypothesize that GRPR signals in part through the PI3Kγ/Akt pathway. We used pharmacological
Yanru Wang et al.
BioMed research international, 2021, 6685493-6685493 (2021-03-23)
The vascular injury induced by central venous catheter (CVC) indwelling is the basis for the occurrence and development of CVC-related complications, such as phlebitis, venous thrombosis, and catheter-related infections. Focal adhesion kinase (FAK) and FAK-protein kinase B (AKT) signaling pathway
Artículos
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.